Learn More
2,3-butanodiona-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Butanedione-d6 |
| CAS | 22026-37-5 |
| Fórmula molecular | C4 2H6 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,4,4,4-hexadeuteriobutano-2,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 92.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.0744 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |