Learn More
2,3-Butanodiona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484110 10 g 10 g
11492307 100 g 100 g
11402317 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484110 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14217.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 431-03-8 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
2,3-Butanedione is used to form triazine and pteridine ring systems by cyclocondensation with amines. It is also used to inactivate aminopeptidase-N and acts as a precursor to alpha-diones. It finds use in alcoholic beverages, foods, to modify arginyl residues in proteins and to give a buttery flavor to microwave popcorns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3-butandiona se utiliza para formar sistemas de anillo de triazina y pteridina por ciclocondensación con aminas. También se utiliza para inactivar la aminopeptidasa-N y actúa como precursor de alfa-dionas. Encuentra uso en bebidas alcohólicas, alimentos, para modificar los residuos arginilos en proteínas y para dar sabor a mantequilla a palomitas de microondas.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, bases fuertes, metales, agentes reductores y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 431-03-8
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00008756
Clave InChI QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-butanedione, diacetyl, biacetyl, dimethylglyoxal, 2,3-diketobutane, dimethyl glyoxal, butanedione, dimethyl diketone, 2,3-butadione, 2,3-dioxobutane
PubChem CID 650
ChEBI CHEBI:16583
Nombre IUPAC butano-2,3-diona
SMILES CC(=O)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Butanedione
Punto de fusión -3°C
Densidad 0.983
Punto de ebullición 87°C to 88°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.394
Cantidad 10 g
Número UN UN2346
Beilstein 605398
Índice Merck 14,2966
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Butanedione
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Butanedione