Learn More
2,3-Butanediol, TRC
Código de producto. 30180052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180052 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30180052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69002010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Butanediol
CAS 513-85-9
Fórmula molecular C4 H10 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,2-Dimethyl-1,2-ethanediol, 2,3-Butylene glycol, 2,3-Dihydroxybutane, Dimethylethylene glycol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(O)C(C)O
Nombre IUPAC butano-2,3-diol
Peso molecular (g/mol) 90.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0681