Learn More
2,3-butanodiol-d8 (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30333982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30333982 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30333982 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69002910MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Butanediol-d8
CAS 347841-77-4
Fórmula molecular C4 D8 H2 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2,3-Butane-1,1,1,2,3,4,4,4-d8-diol (9CI), 2,3-Butanediol-d8, 2,3-Butanediol-D8, 2,3-Butanediol-1,1,1,2,3,4,4,4-d8, 2,3-Butane-d8-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1,1,1,2,3,4,4,4-octadeuteriobutano-2,3-diol
Peso molecular (g/mol) 98.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.118