Learn More
2,3-butanodiol-d8 (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Butanediol-d8 |
| CAS | 347841-77-4 |
| Fórmula molecular | C4 D8 H2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2,3-Butane-1,1,1,2,3,4,4,4-d8-diol (9CI), 2,3-Butanediol-d8, 2,3-Butanediol-D8, 2,3-Butanediol-1,1,1,2,3,4,4,4-d8, 2,3-Butane-d8-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,4,4,4-octadeuteriobutano-2,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 98.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.118 |