Learn More
2,3-Butanediol, 98 %, mezcla de formas racémicas y meso, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11944631 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10284510 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10428440 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11944631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107640025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 513-85-9 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-85-9
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Clave InChI OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-butanediol, 2,3-butylene glycol, 2,3-dihydroxybutane, dimethylethylene glycol, dimethylene glycol, pseudobutylene glycol, sym-dimethylethylene glycol, ccris 5501, dl-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, r*,r*-.+/-.
PubChem CID 262
ChEBI CHEBI:62064
Nombre IUPAC butano-2,3-diol
SMILES CC(C(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Butanediol
Punto de fusión 19.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 180.0°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4330 to 1.4370
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01,479
Índice Merck 15,1571
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and diisopropyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso