Learn More
2-(3-bromopropil)-1,3-dioxolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane |
| CAS | 62563-07-9 |
| Fórmula molecular | C6 H11 Br O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11BrO2/c7-3-1-2-6-8-4-5-9-6/h6H,1-5H2 |
| SMILES | BrCCCC1OCCO1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-bromopropil)-1,3-dioxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 195.054 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.994 |