Learn More
2-(3-bromopropil)-1,2,4-triazolo-piridin-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Bromopropyl)-1,2,4-triazolo-pyridin-3-one |
| CAS | 1094305-62-0 |
| Fórmula molecular | C9H10BrN3O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-(3-Bromopropyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10BrN3O/c10-5-3-7-13-9(14)12-6-2-1-4-8(12)11-13/h1-2,4,6H,3,5,7H2 |
| SMILES | BrCCCN1N=C2C=CC=CN2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(3-bromopropil)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 256.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.0007 |