Learn More
2-(3-bromopropoxi)tetrahidro-2H-pirano, 98 %, estabilizado con carbonato de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10481654 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10481654 1 g 1 g
10705915 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10481654 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399730010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 33821-94-2 | Molecular Formula: C8H15BrO2 | Molecular Weight: 223.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33821-94-2
Fórmula molecular C8H15BrO2
Peso molecular (g/mol) 223.1
Clave InChI HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-bromopropoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-3-bromopropoxy oxane, 2-3-bromopropoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2-3-bromopropoxy tetrahydropyran, 1-bromo-3-tetrahydropyranyloxypropane, 2-3-bromo-propoxy-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 2-3-bromopropoxy tetrahydro, acmc-1cjr6, 1-bromo-3-2-oxanyloxy propane
PubChem CID 2777988
Nombre IUPAC 2-(3-bromopropoxi)oxano
SMILES C1CCOC(C1)OCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Nombre de nota Stabilized with potassium carbonate
Densidad 1.3140g/mL
Punto de ebullición 64.5°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.314
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación