Learn More
2-(3-Bromofenil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15462182 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462182 1 g 1 g
15472182 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462182 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457560010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Chemische Identifikatoren
CAS 4373-60-8
Fórmula molecular C11H8BrN
Peso molecular (g/mol) 234.1
Clave InChI WLPFTJXVEBANAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-bromophenyl pyridine, pyridine, 2-3-bromophenyl, 2-3-bromo-phenyl-pyridine, 2-3'-bromophenyl pyridine, 3-2-pyridinyl phenyl bromide, 3,5-pyrid-2-yl bromobenzene
PubChem CID 11115506
Nombre IUPAC 2-(3-bromofenil)piridina
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC=C2)Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-(3-Bromophenyl)pyridine
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(3-Bromophenyl)pyridine
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.