Learn More
2-(3-Bromofenil)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11944661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11944661 1 g 1 g
11954661 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11944661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444620010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 30951-66-7
Fórmula molecular C9H11BrO
Peso molecular (g/mol) 215.09
Clave InChI ZRFMJMFYMQAUDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-bromophenyl propan-2-ol, 2-3-bromophenyl-2-propanol, acmc-209hjh, 2-3-bromophenyl-propan-2-ol, 2-3-bromo-phenyl-propan-2-ol, 3-alpha-hydroxyisopropyl-1-bromobenzene
PubChem CID 15072383
Nombre IUPAC 2-(3-bromofenil)propan-2-ol
SMILES CC(C)(C1=CC(=CC=C1)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Bromophenyl)propan-2-ol
Punto de ebullición 100°C (3.0 Torr)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.09
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(3-Bromophenyl)propan-2-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación