Learn More
2-(3-Bromofenil)furano, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10634005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10634005 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10061334 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10634005 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46110CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 85553-51-1
Fórmula molecular C10H7BrO
Peso molecular (g/mol) 223.07
Número MDL MFCD07775615
Clave InChI YQTIZEZABLIGPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-bromophenyl furan, 2-3-bromo-phenyl-furan, furan,2-3-bromophenyl
PubChem CID 10609118
Nombre IUPAC 2-(3-bromofenil)furano
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Bromophenyl)furan
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 97%