Learn More
2-(3-bromofenil)benzimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Bromophenyl)benzimidazole |
| CAS | 77738-96-6 |
| Fórmula molecular | C13 H9 Br N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-(3-Bromophenyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(3-Bromophenyl)-1H-benzimidazole, NSC 128753 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9BrN2/c14-10-5-3-4-9(8-10)13-15-11-6-1-2-7-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16) |
| SMILES | Brc1cccc(c1)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-bromofenil)-1H-benzimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 273.128 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.995 |