Learn More
2-(3-Bromofenoxi)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10587684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10587684 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10367264 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10587684 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50210CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 92545-83-0
Fórmula molecular C11H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 250.10
Número MDL MFCD08741430
Clave InChI CXEIVVAAUANDIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-bromophenoxy pyridine, 2-3-bromophenoxyl pyridine, pyridine, 2-3-bromophenoxy, 3-bromophenyl pyridin-2-yl ether, 3-bromo-1-2-pyridyloxy benzene, 1-bromo-3-pyridin-2-yl oxy benzene
PubChem CID 21616612
Nombre IUPAC 2-(3-bromofenoxi)piridina
SMILES BrC1=CC=CC(OC2=CC=CC=N2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Bromophenoxy)pyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.09
Porcentaje de pureza 97%