Learn More
2-(3-Bromofenoxi)-6-metilpirazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10786715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10786715 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10556514 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10786715 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62610DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 915707-60-7
Fórmula molecular C11H9BrN2O
Peso molecular (g/mol) 265.11
Número MDL MFCD09702405
Clave InChI BCQSIIIFPGJDPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-bromophenoxy-6-methylpyrazine, 3-bromo-1-6-methylpyrazin-2-yloxy benzene
PubChem CID 24229680
Nombre IUPAC 2-(3-bromofenoxi)-6-metilpirazina
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC(=CC=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Bromophenoxy)-6-methylpyrazine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.11
Porcentaje de pureza 97%