Learn More
Ácido 2-(3-Bromo-4-(trifluorometoxi)fenil)-2,2-difluoroacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2-difluoroacetic acid |
| CAS | 1133116-05-8 |
| Fórmula molecular | C9H4BrF5O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H4BrF5O3/c10-5-3-4(8(11,12)7(16)17)1-2-6(5)18-9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17) |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1C(C(=O)O)(F)F)Br)OC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[3-bromo-4-(trifluorometoxi)fenil]-2,2-difluoroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 335.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.9264 |