Learn More
2-(3-Bromo-4-fluorofenil)acetonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458808 5 g 5 g
15468808 250 mg 250 miligramos
15448808 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62260.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 501420-63-9 | C8H5BrFN | 214.037 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501420-63-9
Fórmula molecular C8H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 214.037
Número MDL MFCD08458154
Clave InChI ORKCKZRBHXMWBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-bromo-4-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-4-fluorophenylacetonitrile, 3-bromo-4-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-4-fluoro benzyl cyanide, 3-bromo-4-fluorobenzeneacetonitrile, 2-3-bromo-4-fluorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 20113897
Nombre IUPAC 2-(3-bromo-4-fluorofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC#N)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.03
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido