Learn More
2-[3-Bromo-1-(3-cloro-2-piridinilo)-1H-pirazol-5-il]-6-cloro-3,8-dimetil-4(3H)-quinazolinona, TRC
Código de producto. 30136038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136038 50 mg 50 miligramos
30134026 100 mg 100 miligramos
30011928 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB44300050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 438450-43-2
Fórmula molecular C18H12BrCl2N5O
Peso molecular (g/mol) 465.13
Sinónimo Chlorantraniliprole Metabolite IN-EQW78, 2-[3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-chloro-3,8-dimethyl-4(3H)-quinazolinone (ACI), 4(3H)-Quinazolinone, 2-[3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-chloro-3,8-dimethyl- (9CI, ACI)
Nombre IUPAC 2-[5-bromo-2-(3-cloropiridina-2-il)pirazol-3-il]-6-cloro-3,8-dimetilquinazolina-4-una
SMILES CN1C(=O)c2cc(Cl)cc(C)c2N=C1c3cc(Br)nn3c4ncccc4Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-chloro-3,8-dimethyl-4(3H)-quinazolinone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12BrCl2N5O/c1-9-6-10(20)7-11-15(9)23-17(25(2)18(11)27)13-8-14(19)24-26(13)16-12(21)4-3-5-22-16/h3-8H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.9602
Porcentaje de pureza >95%