Learn More
2,3-Bis(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378746 250 mg 250 miligramos
11368746 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19445.MD
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1644-68-4
Fórmula molecular C7H3F6N
Peso molecular (g/mol) 215.098
Número MDL MFCD03093763
Clave InChI RRNXYHYDSDAOFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-bis trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,3-bis trifluoromethyl, pubchem7694, acmc-209dra, bis trifluoromethyl pyridine, 2,3-bis trifluoromethyl pyridine #, pyridine,2,3-bis trifluoromethyl
PubChem CID 589865
Nombre IUPAC 2,3-bis(trifluorometil)piridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión -2°C
Punto de ebullición 85°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Cantidad 250 mg
Número UN UN2810
Beilstein 1622028
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1
Porcentaje de pureza 97%