Learn More
2,3-Bis(bromometil)quinoxalina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424888 10 g 10 g
15414888 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58649.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3138-86-1
Fórmula molecular C10H8Br2N2
Peso molecular (g/mol) 315.996
Número MDL MFCD00006729
Clave InChI LHKFFORGJVELPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-bis bromomethyl quinoxaline, quinoxaline, 2,3-bis bromomethyl, 2,3-bis bromomethyl-1,4-benzodiazine, benzoic acid,3-fluoro-5-nitro, 2,4-benzodiazine, 2-hydroxybenzthiazole, acmc-1cq4g, 5-23-07-00271 beilstein handbook reference, ksc522c3j, quinoxaline,3-bis bromomethyl
PubChem CID 18449
Nombre IUPAC 2,3-bis(bromometil)quinoxalina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)CBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Bis(bromomethyl)quinoxaline
Punto de fusión 152°C to 156°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.99
Porcentaje de pureza 97%