Learn More
2,3-Bis[(acetiloxi)metil]-1-oxoquinoxalina-1-ium-4(1H)-olato, TRC
Código de producto. 30010416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010416 10 mg 10 miligramos
30004118 50 mg 50 miligramos
30010393 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB32562010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10103-89-6
Fórmula molecular C14 H14 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 306.27
Sinónimo 2,3-Di(acetoxymethyl)quinoxaline di-N-Oxide;
Nombre IUPAC [3-(acetoximetil)-1,4-dioxoxalina-1,4-diio-2-il]acetato de metil
SMILES CC(=O)OCC1=C(COC(=O)C)[N+](=O)c2ccccc2[N+]1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate
Nombres de analitos o componentes 2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O6/c1-9(17)21-7-13-14(8-22-10(2)18)16(20)12-6-4-3-5-11(12)15(13)19/h3-6H,7-8H2,1-2H3/q+2
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0841