Learn More
2,3-bis(1,5-dihidro-5-metil-5-(1-metiletil-4H-imadazol-4-ona)-5-metoximetilpiridina (impureza de imazamox), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imazamox Impurity I |
| CAS | 1797987-25-7 |
| Fórmula molecular | C21H29N5O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Imazamox Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H29N5O3/c1-11(2)20(5)18(27)23-16(25-20)14-8-13(10-29-7)9-22-15(14)17-24-19(28)21(6,26-17)12(3)4/h8-9,11-12H,10H2,1-7H3,(H,23,25,27)(H,24,26,28) |
| SMILES | O=C1C(C(C)C)(C)NC(C2=NC=C(COC)C=C2C3=NC(C(C)C)(C)C(O)=N3)=N1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-(5-hidroxi-4-isopropil-4-metil-4H-imidazol-2-il)-5-(metoximetil)piridin-2-il)-5-isopropil-5-metil-1,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 399.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.23 |