Learn More
2,3-benzoperileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Benzoperylene |
| CAS | 197-70-6 |
| Fórmula molecular | C24 H14 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzo[b]perylene, Dibenzo[de,op]naphthacene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H14/c1-2-9-17-16(6-1)14-22-21-11-4-8-15-7-3-10-19(23(15)21)20-13-5-12-18(17)24(20)22/h1-14H |
| SMILES | c1ccc2c(c1)cc3c4cccc5cccc(c6cccc2c36)c45 |
| Nombre IUPAC | hexaciclo[11.9.1.114,18.03,8.09,23.022,24]tetracosa-1,3,5,7,9(23),10,12,14,16,18(24),19,21-dodecaeno |
| Peso molecular (g/mol) | 302.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.1096 |