Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2, 3-Benzofuran |
| % mín. CAS | 99.4 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Marrón-amarillento a amarillo |
| Densidad | 1.0700g/mL |
| Punto de ebullición | 173°C to 175°C |
| Temperatura de inflamación | 50°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.4 % min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Show More |
Safety and Handling
- 2,3-Benzofuran
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.