Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2, 3-Benzanthracene |
| Punto de fusión | >300°C |
| Color | Naranja |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 05,IV,2545 |
| Índice Merck | 15,6454 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: difficulty soluble in most solvents,soluble in hot xylene |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2,3-Benzanthracene
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.