Learn More
2,3-Benzantraceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10293980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10293980 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10468050 1 g Frasco de vidrio 1 g
11954451 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10293980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105265000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    95.65€ / 500 miligramos
    Ahorro 10.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 92-24-0 | C18H12 | 228.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-24-0
Fórmula molecular C18H12
Peso molecular (g/mol) 228.29
Clave InChI IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthacene, 2,3-benzanthracene, rubene, benz b anthracene, 2,3-benzanthrene, chrysogen, hydrocarbon, unii-qyj5z6712r, ccris 1183
PubChem CID 7080
ChEBI CHEBI:32600
Nombre IUPAC tetraceno
SMILES C1=CC=C2C=C3C=C4C=CC=CC4=CC3=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Benzanthracene
Punto de fusión >300°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Beilstein 05,IV,2545
Índice Merck 15,6454
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: difficulty soluble in most solvents,soluble in hot xylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Benzanthracene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.