Learn More
2,3-Anhidro-4,6-O-bencilideno-N-(terc-butoxicarbonil)-1,5-desoxi-1,5-imino-D-glucitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Anhydro-4,6-O-benzylidene-N-(tert-butoxycarbonyl)-1,5-de |
| CAS | 133697-22-0 |
| Fórmula molecular | C18 H23 N O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO4/c1-18(2,3)23-17(20)19-11-7-10-15-14(19)12-21-16(22-15)13-8-5-4-6-9-13/h4-10,14-16H,11-12H2,1-3H3/t14-,15+,16?/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC=C[C@@H]2OC(OC[C@@H]12)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (4aR,8aS)-2-fenil-4,4a,6,8a-tetrahidro-[1,3]dioxino[5,4-b]piridina-5-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 317.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.1627 |