Learn More
Ácido 2-[3-(aminosulfonil)-4-clorobenzoil]-benzonico, TRC
Código de producto. 30344738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30344738 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30344738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA633000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chloro-3-Sulfamoylbenzoyl)Benzoic Acid
CAS 5270-74-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H10 Cl N O5 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]benzoic acid, o-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-cloro-3-sulfamoilbenzoil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 339.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.9968
Porcentaje de pureza >95