Learn More
2-[3-(Aminosulfonil)-4-clorobencilo]-ácido benzónico, TRC
Código de producto. 30180319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180319 1 g 1 g
30179932 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180319 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6330001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5270-74-6
Fórmula molecular C14 H10 Cl N O5 S
Peso molecular (g/mol) 339.75
Sinónimo 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]benzoic acid, o-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic acid
Nombre IUPAC 2-(4-cloro-3-sulfamoilbenzilo)ácido benzoico
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chloro-3-Sulfamoylbenzoyl)Benzoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.9968
Porcentaje de pureza >95%