Learn More
2-(3-aminopropilamino)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Aminopropylamino)ethanol |
| CAS | 4461-39-6 |
| Fórmula molecular | C5 H14 N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,3-Diamino-N-(2-hydroxyethyl)propane, 1,3-Diamino-N-(hydroxyethyl)propane, 3-(2-Hydroxyethylamino)propylamine, 3-(Hydroxyethylamino)propanamine, Koei 3311, N-(2-Hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane, N-(2-Hydroxyethyl)-1,3-propanediamine, N-(2-Hydroxyethyl)trimethylenediamine, N-(Aminopropyl)ethanolamine, N-(Hydroxyethyl)propane-1,3-diamine, N-(β-Hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H14N2O/c6-2-1-3-7-4-5-8/h7-8H,1-6H2 |
| SMILES | NCCCNCCO |
| Nombre IUPAC | 2-(3-aminopropilamino)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 118.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.1106 |