Learn More
Diclorhidrato de 2-(3-aminofenil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Aminophenyl)pyridine Dihydrochloride |
| CAS | 1170936-92-1 |
| Fórmula molecular | C33 H39 N O13 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Pyridinyl)-benzenamine Hydrochloride (1:2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H39NO13/c1-15(35)42-25-26(43-16(2)36)28(44-17(3)37)31(47-27(25)30(39)41-4)45-21-8-7-19-13-22-33(40)10-9-20(38)29-32(33,23(19)24(21)46-29)11-12-34(22)14-18-5-6-18/h7-8,18,22,25-29,31,40H,5-6,9-14H2,1-4H3/t22-,25-,26?,27?,28?,29+,31-,32+,33-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1O[C@@H](Oc2ccc3C[C@H]4N(CC5CC5)CC[C@@]67[C@@H](Oc2c36)C(=O)CC[C@@]47O)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (3R,6S)-6-[[(4R,4aS,7aR,12bS)-3-(ciclopropilmetil)-4a-hidroxi-7-oxo-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-il]oxi]-3,4,5-triacetiloxioxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 657.662 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 657.242 |