Learn More
2-(3-aminofenil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Aminophenyl)ethanol |
| CAS | 52273-77-5 |
| Fórmula molecular | C8H11NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Aminobenzeneethanol, 2-(3-Aminophenyl)ethanol, 2-(m-Aminophenyl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)aniline, 3-Aminophenethyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5,9H2 |
| SMILES | Nc1cccc(CCO)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-aminofenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 137.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0841 |