Learn More
Ácido 2-[3-(Aminocarbonil)-4-(2-metilpropoxi)fenilo]-4-metil-5-tiazolecarboxílico, TRC
Código de producto. 30135961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135961 100 mg 100 miligramos
30009868 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135961 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA603115100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1239233-86-3
Fórmula molecular C16 H18 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 334.39
Sinónimo 2-[3-(Aminocarbonyl)-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid, 2-(3-Carbamoyl-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 2-[3-carbamoil-4-(2-metilpropoxi)fenilo]-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES CC(C)COc1ccc(cc1C(=O)N)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Aminocarbonyl)-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid
Nombres de analitos o componentes 2-[3-(Aminocarbonyl)-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2O4S/c1-8(2)7-22-12-5-4-10(6-11(12)14(17)19)15-18-9(3)13(23-15)16(20)21/h4-6,8H,7H2,1-3H3,(H2,17,19)(H,20,21)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0987
Porcentaje de pureza >95%