Learn More
ácido 2-(3-amino-4-clorobenzoil)benzoico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid |
| CAS | 118-04-7 |
| Fórmula molecular | C14H10ClNO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | o-(3-Amino-4-chlorobenzoyl)-benzoic acid, 2-[(3-Amino-4-chlorophenyl)carbonyl]benzoic acid, 3'-Amino-4'-chloro-o-benzoylbenzoic acid, 4-Chloro-3-aminobenzophenone-2'-carboxylic acid, NSC 74496, o-(3-Amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10ClNO3/c15-11-6-5-8(7-12(11)16)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,16H2,(H,18,19) |
| SMILES | O=C(C1=CC(N)=C(Cl)C=C1)C(C=CC=C2)=C2C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-amino-4-clorobenzoil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 275.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.03 |