Learn More
2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano, TRC
Código de producto. 18012130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18012130 10 mg 10 miligramos
18071520 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18012130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29137510MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51207-31-9
Fórmula molecular C12 H4 Cl4 O
Peso molecular (g/mol) 305.97
Sinónimo Dibenzofuran, 2,3,7,8-tetrachloro-, 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran, 2,3,7,8-TCDF, 2378-TCDF, F 83, PCDF 83, TCDF, Tetrachlorodibenzofuran, 2,3,7,8-TetraCDF, 2,3,7,8-TeCDF, 2378-Tetrachlorodibenzofuran, 2378-TetraCDF, 2378-TeCDF
Nombre IUPAC 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano
SMILES Clc1cc2oc3cc(Cl)c(Cl)cc3c2cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Cl4O/c13-7-1-5-6-2-8(14)10(16)4-12(6)17-11(5)3-9(7)15/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.9016