Learn More
2,3,7,8-tetracloro-p-dioxina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin |
| CAS | 1746-01-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H4 Cl4 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Dibenzo[b,e][1,4]dioxin','2,3,7,8-tetrachloro-, Dibenzo-p-dioxin','2,3,7,8-tetrachloro- (6CI,7CI,8CI), 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin, 2,3,7,8-TCDD, 2,3,7,8-Tetrachloro-p-dioxin, 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-1,4-dioxin, 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin, 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin, 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin, 2378TCDD, D 48, Dioxin, Dioxin (herbicide contaminant), PCDD 48, TCDBD, TCDD, Tetrachlorodibenzo-p-dioxin, Tetrachlorodibenzodioxin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H4Cl4O2/c13-5-1-9-10(2-6(5)14)18-12-4-8(16)7(15)3-11(12)17-9/h1-4H |
| SMILES | Clc1cc2Oc3cc(Cl)c(Cl)cc3Oc2cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina |
| Peso molecular (g/mol) | 321.97 |
| Mostrar más |