Learn More
2,3,7,8-tetracloro-[1,4]dioxino[2,3-b:5,6-b']dipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,7,8-Tetrachloro-[1,4]dioxino[2,3-b:5,6-b']dipyridine |
| CAS | 59023-23-3 |
| Fórmula molecular | C10H2Cl4N2O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H2Cl4N2O2/c11-3-1-5-9(15-7(3)13)18-6-2-4(12)8(14)16-10(6)17-5/h1-2H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)C(c2ccccc2)C(C(=O)C(C)C)C(=O)Nc3ccccc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 323.95 |