Learn More
2,3,7,8-tetracloro-[1,4]dioxino[2,3-b:5,6-b']dipiridina, TRC
Código de producto. 30412667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30412667 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30412667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29154425MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,3,7,8-Tetrachloro-[1,4]dioxino[2,3-b:5,6-b']dipyridine
CAS 59023-23-3
Fórmula molecular C10H2Cl4N2O2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H2Cl4N2O2/c11-3-1-5-9(15-7(3)13)18-6-2-4(12)8(14)16-10(6)17-5/h1-2H
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)C(c2ccccc2)C(C(=O)C(C)C)C(=O)Nc3ccccc3
Peso molecular (g/mol) 323.95
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.