Learn More
2,3,6-Trimetilquinoxalina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499407 5 g 5 g
11489407 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21432.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17635-21-1 | C11H12N2 | 172.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17635-21-1
Fórmula molecular C11H12N2
Peso molecular (g/mol) 172.23
Número MDL MFCD00047593
Clave InChI GQRWKGBOBWHKHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoxaline, 2,3,6-trimethyl, quinoxaline,2,3,6-trimethyl, acmc-20aohl, 6-methyl-2,3-dimethylquinoxaline, 2,3,7-trimethylquinoxaline
PubChem CID 87204
Nombre IUPAC 2,3,6-trimetilquinoxalina
SMILES CC1=CC=C2N=C(C)C(C)=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trimethylquinoxaline
Punto de fusión 91°C to 94°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 97%