Learn More
2,3,6-Trifluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338926 1 g 1 g
11348926 5 g 5 g
11358926 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19540.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3512-18-3 | C5H2F3N | 133.073 g/mol
2,3,6-Trifluoropyridine is used as an intermediate in organic syntheses and in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3,6-trifluoropiridina se utiliza como intermedio en las síntesis orgánicas y en productos farmacéuticos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3512-18-3
Fórmula molecular C5H2F3N
Peso molecular (g/mol) 133.073
Número MDL MFCD03001158
Clave InChI HRLIANGJWPJFKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-pyridine, pubchem7955, acmc-1cs48, 2,3,6-tris fluoranyl pyridine
PubChem CID 2783288
Nombre IUPAC 2,3,6-trifluoropiridina
SMILES C1=CC(=NC(=C1F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trifluoropyridine
Densidad 1.402
Punto de ebullición 100°C to 102°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Índice de refracción 1.42
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1365146
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.07
Porcentaje de pureza 97%