Learn More
2,3,6-Trifluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484287 5 g 5 g
11474287 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20379.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 113798-74-6 | C6H3F3O | 148.08 g/mol
2,3,6-Trifluorophenol may be employed as model compound to investigate the site-selective functionalization of halogen-bearing phenols by organometallic approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3,6-trifluorofenol puede emplearse como compuesto modelo para investigar la funcionalización selectiva del sitio de fenoles que contienen halógeno mediante un enfoque organometálico.
Solubilidad
Soluble en agua (47,267 mg/l est.)
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113798-74-6
Fórmula molecular C6H3F3O
Peso molecular (g/mol) 148.08
Número MDL MFCD00061214
Clave InChI QSFGUSFDWCVXNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517988
Nombre IUPAC 2,3,6-Trifluorofenol
SMILES OC1=C(F)C=CC(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trifluorophenol
Punto de fusión 31°C to 36°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 4976927
Sinónimo phenol, 2,3,6-trifluoro, acmc-20aoho, pubchem1504, 2,3,6-trifluoro phenol, phenol,2,3,6-trifluoro, 2,3,6-tris fluoranyl phenol, 2,3,6-trifluorophenol, 2,3,6-trifluorophenol 1g, phenol, 2,3,6-trifluoro-9ci
Información de solubilidad Soluble in water (47.267mg/L est.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.09
Porcentaje de pureza 98%