Learn More
Ácido 2,3,6-trifluorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479117 1 g 1 g
11489117 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20666.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2358-29-4
Fórmula molecular C7H2F3O2
Peso molecular (g/mol) 175.09
Número MDL MFCD00002409
Clave InChI MGUPHQGQNHDGNK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,5,6-trifluorobenzoic acid, 2,3,6-trifluorobenzoicacid, 2,3,6-trifluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2,3,6-trifluoro, pubchem1344, intermediates-zcf02628, ksc494k2n, 2,3,6-trifluoro benzoic acid, rarechem al bo 0267, 2,3,6-trifluorobenzoic acid
PubChem CID 520062
SMILES [O-]C(=O)C1=C(F)C=CC(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trifluorobenzoic acid
Punto de fusión 130°C to 131°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2579153
Nombre IUPAC Ácido 2,3,6-trifluorobenzoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1
Porcentaje de pureza 99%