Learn More
Cloruro de 2,3,6-trifluorobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444697 250 mg 250 miligramos
15434697 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32026.MD
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017779-75-7
Fórmula molecular C6H2ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 230.59
Número MDL MFCD09832391
Clave InChI IFFKHMGJJCDTJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloro 2,3,6-trifluorophenyl sulfone, 2,3,6-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 22288636
Nombre IUPAC cloruro de 2,3,6-trifluorobencenosulfonilo
SMILES FC1=C(F)C(=C(F)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.59
Porcentaje de pureza 97%