Learn More
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354476 1 g 1 g
11364476 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20053.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84940-46-5
Fórmula molecular C6HF6N
Peso molecular (g/mol) 201.071
Número MDL MFCD03840203
Clave InChI DODFHNWFNCGXOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,6-trifluoro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2,3,6-trifluoro-4-trifluoromethyl, 2,3,6-tris fluoranyl-4-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 2782842
Nombre IUPAC 2,3,6-trifluoro-4-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=C(C(=C(N=C1F)F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Densidad 1.579
Punto de ebullición 104°C to 106°C
Índice de refracción 1.3774
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 6399655
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.07
Porcentaje de pureza 97%