Learn More
2,3,6-Triclorolueno, TRC
Código de producto. 30132410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132410 1 g 1 g
30006125 100 mg 100 miligramos
30006523 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3532651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2077-46-5
Fórmula molecular C7 H5 Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.47
Sinónimo Toluene, 2,3,6-trichloro- (7CI,8CI), 1,2,4-Trichloro-3-methylbenzene, 2,3,6-Trichlorotoluene
Nombre IUPAC 1,2,4-Tricloro-3-metilbenceno
SMILES Cc1c(Cl)ccc(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trichlorotoluene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-5(8)2-3-6(9)7(4)10/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9457