Learn More
2,3,6-tricloronaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,7-Trichloronaphthalene (2,3,6-Trichloronaphthalene) |
| CAS | 55720-40-6 |
| Fórmula molecular | C10 H5 Cl3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | PCN 26 (2,3,6-Trichloronaphthalene) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5Cl3/c11-8-2-1-6-4-9(12)10(13)5-7(6)3-8/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccc2cc(Cl)c(Cl)cc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2,3,6-tricloronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 231.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.9457 |