Learn More
Ácido 2,3,6-triclorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,6-Trichlorobenzoic acid |
| CAS | 50-31-7 |
| Fórmula molecular | C7 H3 Cl3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,3,6-Trichlorobenzoic acid, 2,3,6-TBA, 2,3,6-TCBA, HC 1281, TCB, TCBA, Trysben |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3Cl3O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1c(Cl)ccc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,6-triclorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 225.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.9199 |