Learn More
Cloruro de 2,3,6,8-tetrahidroxibenzofuro[3,2-b][1]benzopiran-5-io, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,6,8-Tetrahydroxybenzofuro[3,2-b][1]benzopyran-5-ium Chloride |
| CAS | 207743-58-6 |
| Fórmula molecular | C15H9O6 • Cl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Riccionidin A Chloride, 2,3,6,8-Tetrahydroxybenzofuro[3,2-b]chromen-5-ium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H8O6.ClH/c16-7-3-10(19)14-12(4-7)20-13-2-6-1-8(17)9(18)5-11(6)21-15(13)14;/h1-5H,(H3-,16,17,18,19);1H |
| SMILES | OC1=C2C([O+]=C(C=C(O)C(O)=C3)C3=C4)=C4OC2=CC(O)=C1.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2,3,6,8-tetrahidroxibenzofuro[3,2-b]cromen-5-io |
| Peso molecular (g/mol) | 320.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.01 |