Learn More
Ácido 2,3,6,7-tetrametoxi-9-fenantrenocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,6,7-Tetramethoxy-9-phenanthrenecarboxylic Acid |
| CAS | 35676-02-9 |
| Fórmula molecular | C19H18O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,3,6,7-Tetramethoxyphenanthrene-9-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18O6/c1-22-15-6-10-5-14(19(20)21)13-9-18(25-4)17(24-3)8-12(13)11(10)7-16(15)23-2/h5-9H,1-4H3,(H,20,21) |
| SMILES | OC(C1=CC(C=C(OC)C(OC)=C2)=C2C3=C1C=C(OC)C(OC)=C3)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,6,7-tetrametoxifenantreno-9-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 342.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1103 |