Learn More
2,3,6,7,10,11-Hexahidroxitrifenileno 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15575226 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15575226 1 g 1 g
15531591 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15575226 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457010010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4877-80-9 | C18H12O6 | 324.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4877-80-9
Fórmula molecular C18H12O6
Peso molecular (g/mol) 324.29
Clave InChI QMLILIIMKSKLES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,6,7,10,11-hexahydroxytriphenylene, triphenylene-2,3,6,7,10,11-hexaol, 2,3,6,7,10,11-triphenylenehexol, acmc-1ak9f, 2,3,6,7,10,11-hexa-hydroxytriphenylene
PubChem CID 11088610
Nombre IUPAC trifenileno-2,3,6,7,10,11-hexol
SMILES C1=C2C3=CC(=C(C=C3C4=CC(=C(C=C4C2=CC(=C1O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene
Punto de fusión 138.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Glass Bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.29
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.